Merck
492094
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
Klucz InChI
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)