Merck
593826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-d10
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DOCD2(CD2)2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
masa cząsteczkowa
99.98 by atom % calculation
tw
230 °C (lit.)
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-MBXGXEIXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup