Merck
719668
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
2,3-Butylene glycol-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
Masa cząsteczkowa:
94.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)