Przejdź do
602841
Oxygen-17O2
90 atom % 17O
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
90 atom % 17O
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
90 atom % 17O
assay
99% (CP)
form
gas
mass shift
M+2
SMILES string
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
General description
Oxygen-17O2 is the isotopic analogue of oxygen.
Application
Oxygen-17O2 can be used
to estimate the cerebral metabolic rate of oxygen consumption (CMRO2) of swine by detection of metabolically produced H217O by rapid T1-weighted proton magnetic resonance imaging.
to understand the altered cerebral oxygen metabolism in glioma via dynamic 17O MRI.
to measure the quantitative and simultaneous measurement of oxygen consumption rates in rat brain and skeletal muscle using 17O MRS imaging.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
602833602825609684
description
90 atom % 17O
description
85 atom % 17O
description
80 atom % 17O
description
50 atom % 17O
isotopic purity
90 atom % 17O
isotopic purity
85 atom % 17O
isotopic purity
80 atom % 17O
isotopic purity
50 atom % 17O
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
form
gas
form
gas
form
gas
form
gas
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxygen-17O2
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67321-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)