Merck
600164
Sigma-Aldrich
Methane-13C
10 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled methane
About This Item
Wzór liniowy:
13CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
gęstość pary
0.55 (vs air)
czystość izotopowa
10 atom % 13C
masa cząsteczkowa
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Klucz InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)