Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.04
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
30 atom % 13C
Mass shift:
M+1
vapor density
0.55 (vs air)
isotopic purity
30 atom % 13C
mol wt
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane-13C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
-306.4 °F - closed cup
flash_point_c
-188 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6532-48-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?