Informacje o tej pozycji
vapor density
0.55 (vs air)
isotopic purity
99.5 atom % 13C
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
General description
Application
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Quality control reference standards
Features and Benefits
- High-quality deuterated solvent for NMR.
- Maintains stability under various conditions.
- Optimized for use in spectroscopic studies.
- Ensures minimal interference in analytical methods.
Benefits
- Drives innovation in therapeutic development.
- Reduces time to market for new treatments.
- Increases patient engagement and satisfaction.
- Facilitates collaboration with research institutions.
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.5 atom % 13C | description 10 atom % 13C | description 30 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 99.5 atom % 13C | isotopic purity 10 atom % 13C | isotopic purity 30 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) | bp −161 °C (lit.) |
| mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) | mp −183 °C (lit.) |
| vapor density 0.55 (vs air) | vapor density 0.55 (vs air) | vapor density 0.55 (vs air) | vapor density 0.55 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane-13C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6532-48-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?