Merck
598046
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
89-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9/h1-3H
Klucz InChI
HLAGQMFURMNTLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves