Merck
597864
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylsilane
≥98%
Synonim(y):
Phenyldichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2SiHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.10
Beilstein:
2433865
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
Klucz InChI
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1