Merck
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (S)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.38
Beilstein:
4704232
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
Klucz InChI
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)