Przejdź do
779784
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
Synonim(y):
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
416,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.38
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
4704231
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC), 99%
Form:
powder
416,25 zł
Cena katalogowa555,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES string
O(C)c1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2OC)cccc3
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38242659572196738
description
99%
description
99%
description
97%
description
≥95.0% (H-NMR)
assay
99%, ≥98.5% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥95.0% (H-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
227-231 °C (lit.)
mp
242-244 °C (lit.)
mp
256-260 °C
mp
-
form
powder
form
-
form
solid
form
crystals
optical activity
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]20/D +157°, c = 1 in pyridine
optical activity
-
optical activity
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)