Merck
594202
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
193-197 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
Klucz InChI
GILTXHIJUUIMPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)