Merck
593672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
116.5-120.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3