Merck
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Synonim(y):
Phenethyl caprylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
Numer FEMA:
3222
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10884
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.262
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
295-296 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; fruity; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
Klucz InChI
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)