Merck
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
6-Fluoropicolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
139-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3