Merck
591920
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-chlorosilane
99 atom % D
Synonim(y):
Chlorotrimethylsilane-d9
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
57 °C (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[Si](Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
IJOOHPMOJXWVHK-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)