Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 988,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClSi(N(CH3)2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.77
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-331-4
MDL number:
Assay:
≥99%
988,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI key
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99 atom % D | description 99% | description ≥99% |
| assay ≥99% | assay 99% (CP) | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.927 g/mL at 25 °C | density 0.831 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 78 °C/14 mmHg (lit.) | bp 57 °C (lit.) | bp 186 °C (lit.) | bp 121-127 °C (lit.) |
| functional group silyl, amine | functional group silyl | functional group - | functional group amine, hydroxyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.0 °F - closed cup
flash_point_c
58.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?