Merck
591041
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,2,3,4,9,10-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C6C4H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1,9+1,10+1
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-TUSAXXEXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup