Merck
729027
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Br13C6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
150 °C (lit.)
mp
-16 °C (lit.)
gęstość
1.647 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
F[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
AITNMTXHTIIIBB-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup