Merck
590444
Sigma-Aldrich
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Synonim(y):
(p-Chlorobenzoyl)acetic acid methyl ester, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
42-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Oxidative coupling with aminopyridines
  • Enantioselective hydrogenation of unprotected β-enamine esters
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative alkylation of benzylic C-H bonds
  • Tandem oxidative coupling and annulation of phenols
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)