Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8930,00 zł 6697,50 zł |
Informacje o tej pozycji
613,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477
bp
74 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI key
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| bp 74 °C/0.03 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 0.948 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20025-1ML | 04061838125446 |
| 20025-25ML | 04061838125453 |
| 20025-5ML | 04061838118516 |