Merck
590169
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
62-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Klucz InChI
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)