Merck
297836
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
99%
Wybierz wielkość
25 G
467,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
467,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.56
Beilstein:
1946215
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
181-183 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-chloro-4-fluorobenzoesowy został użyty do przygotowania 2-(2-chloro-4-fluorofenylo)-benzotiazolu[1].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Kini S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)