Merck
589535
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-d8
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DOCD2CD2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
214 °C (lit.)
mp
-27 °C (lit.)
gęstość
1.162 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4D,5D
Klucz InChI
YPFDHNVEDLHUCE-JVKIUYSHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)