Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD(OD)CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?