Merck
588881
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H8(CO2H)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
>220 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)