Merck
588628
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic acid-1-13C, L-Aspartic acid-1-13C, N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i18+1
Klucz InChI
KSDTXRUIZMTBNV-IQGYWFNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)