Merck
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CD2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
4 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
Klucz InChI
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)