Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Podłoże do ekspansji progenitorów hematopoetycznych DXF
Application
Podłoże do ekspansji hematopoetycznych komórek progenitorowych (HPC) DXF zostało zaprojektowane w celu maksymalnej ekspansji prymitywnych HPC w pełni zdefiniowanym, wolnym od ksenogenów środowisku hodowlanym. Ze względu na wykorzystanie wyłącznie syntetycznych, rekombinowanych lub roślinnych materiałów, pożywka ta jest zdefiniowana i wolna od wszelkich składników pochodzenia zwierzęcego i substancji pochodzenia ludzkiego, z ludzką albuminą surowicy jako jedynym wyjątkiem. Zalecane dla: Ludzkich komórek jednojądrzastych (hMNC) Ludzkich komórek progenitorowych CD34+ (hCD34+-CB) Ludzkich krwiotwórczych komórek progenitorowych (HPC)
Preparation Note
Medium składa się z butelki Basal Medium i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie SupplementMix do Basal Medium daje w rezultacie kompletną pożywkę. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności, kompletna pożywka musi zostać uzupełniona przez użytkownika dodatkowymi czynnikami wzrostu, np. opcjonalnie dostępnym Cytokine Mix E (C-39890, 1 ml lub C-39891, 5 ml) zawierającym rekombinowane ludzkie TPO, SCF, ligand flt-3 i IL-3. Alternatywnie można uzupełnić HPC Expansion Medium DXF wybranymi czynnikami wzrostu.
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub Cytokine Mix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Pożywkę uzupełnioną o Cytokine Mix E należy zużyć w ciągu 2 tygodni po dodaniu cytokin. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Hematopoietic Progenitor Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mononuclear cells as well as purified hematopoietic progenitor cells from cord blood. Each lot of PromoCell HPC Expansion Medium DXF is tested for the ability to support the expansion of hematopoietic progenitor cells with a primitive phenotype. Each lot of PromoCell Hematopoietic Progenitor Medium is tested for the capacity to induce directed differentiation into hematopoietic lineages using purified CD34+ progenitor cells from cord blood. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 500 ml |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podłoże do ekspansji progenitorów hematopoetycznych DXF
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?