Merck
587923
Sigma-Aldrich
o-Xylene-3,4,5,6-d4 (phenyl-3,4,5,6-d4)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
1,2-Dimethylbenzene-3,4,5,6-d4
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c(C)c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-LNFUJOGGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup