Kluczowe dokumenty
77408
Listeria mono Differential Agar acc. Ottaviani & Agosti (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
Synonim(y):
Agar Listeria Ottaviani & Agosti, Listeria monocytogenes Differential Agar (Base)
Wybierz wielkość
958,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
958,00 zł
Polecane produkty
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 6.0 g/L
chromogenic substrate, 0.05 g/L
disodium hydrogen phosphate anhydrous, 2.5 g/L
glucose, 2.0 g/L
lithium chloride, 10.0 g/L
magnesium glycerophosphate, 1.0 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
meat peptone, 18.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 2.0 g/L
yeast extract, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective and differential for Listeria spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Protokoły
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.