Merck
587850
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-1-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OH)-C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC(Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i9+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)