Przejdź do
586331
Sodium benzoate-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5 sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217158615749578991
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)