Przejdź do
607991
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
492868489794607770
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
mass shift
M+10
mass shift
M+9
mass shift
M+6
mass shift
M+5
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable, bio NMR: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosine-13C9,15N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)