Merck
586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3HN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
98 atom % D
zawiera
~20% water as wetting agent
mp
106-108 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)