Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
grade
reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChI key
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description reference material, 5000 μg/mL in methanol | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?