Merck
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
109-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
Klucz InChI
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
May contain varying amounts of dihydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)