Merck
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
Synonim(y):
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4NNaO5S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.21
Beilstein:
8398337
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
skład
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
zanieczyszczenia
6-13% water
mp
≥300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)