Merck
579750
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzhydrazide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
157-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)