Kluczowe dokumenty
578568
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Wybierz wielkość
60,00 zł
Cena katalogowa120,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
60,00 zł
Cena katalogowa120,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5030 (lit.)
bp
214-218 °C (lit.)
gęstość
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Klucz InChI
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)