Merck
217727
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Wybierz wielkość
25 G
169,40 zł
169,40 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
169,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,40 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Widma 4-chloro-2-(trifluorometylo) aniliny w podczerwieni i FT-Raman w podczerwieni zostały zbadane na stronie[1].
Zastosowanie
4-Chloro-2-(trifluorometylo)anilinę wykorzystano w syntezie 2-amino-5-chloro 3-(trifluorometylo)benzenotiolu[2].
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 205-213 (2011-11-15)
The Fourier-transform infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline (4C2TFA) were recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1) respectively. Quantum chemical calculations of energies, geometrical structure and vibrational wavenumbers of 4C2TFA were carried out by density functional theory
Synthesis of 2-amino-5-chloro-3-(trifluoromethyl) benzenethiol and conversion into 4H-1, 4-benzothiazines and their sulfones.
Thomas L, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 122(2), 207-213 (2003)