Merck
578088
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
185-190 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-7-11(9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
Klucz InChI
CZFSGYCLOCCASM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)