Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352003
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
optical purity
ee: 97% (GLC)
refractive index
n
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Application
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?