Merck
578029
Sigma-Aldrich
5-[(Trimethylsilyl)ethynyl])-1-methylimidazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 578029, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
98%
mp
55-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
Klucz InChI
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)