Merck
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-Pentyl)formamide
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)