Przejdź do
753092
Pentafluorophenyl acrylate
contains <200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Synonim(y):
2-Propenoic acid pentafluorophenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H3F5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.11
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
<200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n/D 1.434
density
1.446
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H3F5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
InChI key
RFOWDPMCXHVGET-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentafluorophenyl acrylate may be used in the preparation of highly porous polymers (poly HIPs). Pentafluorophenyl acrylate (PFPA) can undergo reversible addition fragmentation transfer (RAFT) polymerization with oligoethylene glycol acrylate (OEGA) or diethylene glycol acrylate (DEGA).
Acrylate monomer with an activated ester for coupling (esterification/amidation) reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)