Kluczowe dokumenty
570362
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl acrylate
97%
Synonim(y):
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate, 9H-Carbazole-9-ethylacrylate
Wybierz wielkość
1267,00 zł
Cena katalogowa1810,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1267,00 zł
Cena katalogowa1810,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
77-81 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO2/c1-2-17(19)20-12-11-18-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)18/h2-10H,1,11-12H2
Klucz InChI
KOHMQTTZAWPDNE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?