Merck
577057
Sigma-Aldrich
Poly(9-anthracenylmethyl acrylate)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 143 °C (onset)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
Cechy i korzyści
Fluorescent polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)