Merck
576883
Sigma-Aldrich
Tin
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
Wybierz wielkość
5 G
352,00 zł
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
352,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<150 nm (SEM)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tin nanopowder can be used in the fabrication of a variety of devices, such as:
  • lithium ion batteries[1][2]
  • dye sensitized solar cells (DSSCs)[3]
  • fuel cells[4]
  • supercapacitors[5]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Titanium nitride nanoparticles based electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Avasarala B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(13), 1803-1805 (2009)
A one-step approach towards carbon-encapsulated hollow tin nanoparticles and their application in lithium batteries
Cui G, et al.
Small, 3(12), 2066-2069 (2007)
Stabilized TiN nanowire arrays for high-performance and flexible supercapacitors
Lu X, et al.
Nano Letters, 12(10), 5376-5381 (2012)
Low-cost copper zinc tin sulfide counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cells
Xin X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(49), 11739-11742 (2011)
Tin-nanoparticles encapsulated in elastic hollow carbon spheres for high-performance anode material in lithium-Ion batteries
Zhang W, et al.
Advanced Materials, 20(6), 1160-1165 (2008)