Merck
576735
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-DL-tryptophan-2,4,6,7-d4
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D4H7FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
>258 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c2c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
Klucz InChI
INPQIVHQSQUEAJ-GYABSUSNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)